Learn More
SI Analytics™ Tapón de rosca
Código de producto. 10468952 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Frasco de muestra de 100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
10468952 Frasco de muestra de 100 mL paquete de 10
1 options
Código de producto. 10468952 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285420885
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
SI Analytics™ El tapón de rosca es una pieza de repuesto para una botella de muestra de 100 ml y tiene un tamaño de rosca GL 45.
  • Tapa con rosca GL 45
  • Tapa de repuesto para botella de muestra de 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de rosca GL 45
Para utilizar con (equipo) VZ 7081
Para utilizar con (aplicación) Frasco de muestra de 100 mL