Learn More
KARTELL Recipiente con tapón de rosca
Código de producto. 16287731
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 600
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16287731 30 mL paquete de 600
16410124 60 mL paquete de 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16287731 Proveedor KARTELL N.º de proveedor 0555000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    152.00€
    123.85€ / paquete de 600
    Ahorro 28.15€
    18% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El recipiente con tapa de rosca tiene una boca ancha y viene con una tapa de rosca, ideal para la recolección de muestras.
  • Contenedor de muestras.
  • Tapón de polietileno que garantiza una perfecta estanqueidad con borde fresado que permite una apertura/cierre fácil y seguro.
  • Sin etiqueta.
  • Excelente resistencia a altas y bajas temperaturas y agentes químicos.
  • Sin látex.
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Graduated No
Material Polipropileno
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estéril
Capacidad (imperial) 1 oz
Capacidad (métrico) 30 mL
Fit for Purpose Certificado de calidad