Learn More
Roetzmeier™ Tapón de rosca de 3,8 cm (1,5 pulg) con válvula de control de presión
Descripción
- Tapón de rosca
- Fabricado en acero inoxidable 304
- Juntas de PTFE
- Incluye válvula de control de presión
- Se puede utilizar con todos los bidones de seguridad y toneles Roetzmeier™ de 10 l/25 l
- Para máxima seguridad para usted y sus disolventes
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Para utilizar con (equipo) | Bidones de seguridad y 10D, 10DI, 10K, 25K |
| Material | Acero inoxidable |
| Temperatura máxima | 200 °C |
| Forma | Redondo |
| Peso (imperial) | 0,4 lb |
| Peso (métrico) | 0,182 kg |