Learn More
Fisherbrand™ Screen
Código de producto. 12358546
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de secado de gel de vacío GD-5040 (FB7737)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12358546 Sistema de secado de gel de vacío GD-5040 (FB7737) cada uno
10589391 Sistema de secado de gel de vacío GD-5040 (FB7737) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12358546 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor GDSSS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Accesorio para usar con secadores de gel de vacío
  • Actúa junto con la base de aluminio fundido
  • Funciona como soporte de gel poroso
  • Distribuye de forma uniforme el calor y el vacío
  • Evita el agrietamiento del gel durante el secado
  • Tamaño del poro de la lámina de acero inoxidable: 1mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de secado de gel de vacío GD-5040 (FB7737)
Tipo Screen