Learn More
Fisherbrand™ Screen
Código de producto. 10589391
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Sistema de secado de gel de vacío GD-5040 (FB7737)
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10589391 Sistema de secado de gel de vacío GD-5040 (FB7737) cada uno
12358546 Sistema de secado de gel de vacío GD-5040 (FB7737) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10589391 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor VGDSSS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Accesorio para usar con secadores de gel de vacío
  • Actúa junto con la base de aluminio fundido
  • Funciona como soporte de gel poroso
  • Distribuye de forma uniforme el calor y el vacío
  • Evita el agrietamiento del gel durante el secado
  • Tamaño del poro de la lámina de acero inoxidable: 1mm
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de secado de gel de vacío GD-5040 (FB7737)
Tipo Screen