Learn More
SCR7, MedChemExpress
Código de producto. 16488017
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16488017 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16488017 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12742
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress SCR7 is an unstable form that can be autocyclized into a stable form SCR7 pyrazine. SCR7 pyrazine is a DNA ligase IV inhibitor that blocks nonhomologous end-joining (NHEJ) in a ligase IV-dependent manner. SCR7 pyrazine is also a CRISPR/Cas9 enhancer which increases the efficiency of Cas9-mediated homology-directed repair (HDR). SCR7 pyrazine induces cell apoptosis and has anticancer activity.
SCR7 is an unstable form that can be autocyclized into a stable form SCR7 pyrazine. SCR7 pyrazine is a DNA ligase IV inhibitor that blocks nonhomologous end-joining (NHEJ) in a ligase IV-dependent manner. SCR7 pyrazine is also a CRISPR/Cas9 enhancer which increases the efficiency of Cas9-mediated homology-directed repair (HDR). SCR7 pyrazine induces cell apoptosis and has anticancer activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SCR7
Forma física Powder
CAS 1533426-72-0
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14N4OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : ≥ 45 mg/mL (134.57 mM)
SMILES O=C(C(/N=C/C1=CC=CC=C1)=C(/N=C/C2=CC=CC=C2)N3)NC3=S.[(E)].[(E)]
Peso molecular (g/mol) 334.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.39
Porcentaje de pureza 98.22%