missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SCP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13421547
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13421547 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13421547 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA527354

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: U87-MG, MCF-7. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Major component of the transverse filaments of synaptonemal complexes (SCS), formed between homologous chromosomes during meiotic prophase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SCP1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.86 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica SYCP1
N.º de referencia del gen Q15431
Alias de gen A coiled-coil related protein specific for synapsed regions of meiotic prophase chromosomes; AW742678; cancer/testis antigen 8; CT8; DlkI; FA1; HOM-TES-14; Ly107; MGC104417; Peg9; pG2; pref-1; SCP1; SCP-1; Sycp1; Synaptonemal complex protein 1; testicular tissue protein Li 191; ZOG
Símbolos de los genes SYCP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human SCP1. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6847
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.