Learn More
OHAUS™ Balanzas de precisión portátiles Scout™ STX
Código de producto. 15509621 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
420 g
620 g
1200 g
2,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
Legibilidad:
0.001 g
0.01 g
0.1 g
1 g
Modelo:
STX1202
STX123
STX2201
STX2202
STX222
STX223
STX421
STX422
STX6201
STX621
STX622
STX8200
Tiempo de estabilización:
1 s
1,5 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tiempo de estabilización Tamaño de la unidad
15509621 2,2 kg 0.01 g STX2202 1,5 s cada uno
15519621 420 g 0.1 g STX421 1 s cada uno
15529621 620 g 0.1 g STX621 1 s cada uno
15549611 120 g 0.001 g STX123 1,5 s cada uno
15559611 220 g 0.001 g STX223 1,5 s cada uno
15569611 220 g 0.01 g STX222 1 s cada uno
15589611 620 g 0.01 g STX622 1 s cada uno
15579611 420 g 0.01 g STX422 1 s cada uno
15599611 1200 g 0.01 g STX1202 1,5 s cada uno
15539621 2,2 kg 0.1 g STX2201 1 s cada uno
15549621 6,2 kg 0.1 g STX6201 1 s cada uno
15559621 8,2 kg 1 g STX8200 1 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15509621 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30253064
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1205.00€
    1070.00€ / paquete de 1
    Ahorro 135.00€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
La velocidad de pesaje rápida y su alta resolución proporcionan resultados repetibles y fiables, lo que permite establecer nuevos estándares en el pesaje industrial y de laboratorio. Las balanzas portátiles de precisión OHAUS Scout STX ofrecen una navegación rápida y eficaz con pantalla táctil informativa a color. Ofrece varios modos de aplicación incorporados, por lo que incluso las tareas de pesaje más complejas resultan fáciles de realizar.
Estructura
  • Carcasa de ABS, plato de acero inoxidable, cubierta en uso reemplazable
Pantalla
  • Pantalla táctil LCD gráfica WQVGA a todo color (4,3 pulg en diagonal), teclado QWERTY y teclado numérico para entrada rápida de datos de GLP y GMP y otros datos de aplicaciones
  • La pantalla grande y resistente permite un funcionamiento sin esfuerzo a través de su estructura de menús con iconos informativos, que guía al usuario a través de cada paso de la aplicación de pesaje
Características del diseño
  • El tiempo de estabilización rápido de un solo segundo aumenta la productividad
  • Indicador de nivel en parte delantera
  • El sistema integrado de protección contra sobrecarga superior protege la balanza en entornos difíciles y exigentes
  • Indicadores de carga insuficiente
  • Indicador de batería baja y apagado automático
  • Indicador de estabilidad
  • Calibración: calibración externa de linealidad o de intervalo seleccionable por el usuario o digital con pesos externos
  • Diseño compacto para almacenamiento apilable
  • La ranura de seguridad integrada evita el robo
  • Gancho para pesaje integrado para aplicaciones de pesaje bajo la balanza
  • Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
  • Función para guardar en memoria USB
  • Interruptor de bloqueo de menús para bloquear la balanza con una configuración específica
  • Bloqueo para transporte/almacenamiento integrado
  • Nueve idiomas de uso (inglés, español, alemán, italiano, francés, polaco, húngaro, checo y turco) para simplificar el pesaje
Funcionamiento
  • Adaptador de CA (incluido), pilas (no incluidas)
Comunicación
  • RS232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o Ethernet
Cortavientos
  • Diseñado con una pieza de cubierta superior fácil de retirar
  • Protege la muestra frente a influencias externas, lo que aumenta la velocidad y la repetibilidad de las mediciones
Aplicaciones
  • Pesaje: Determina el peso de los artículos en el plato en la unidad de medida seleccionada.
  • Pesaje porcentual: Mide el peso de una muestra mostrado como un porcentaje de un peso de referencia predefinido.
  • Recuento de piezas: Cuenta el número de piezas en el plato mediante un peso uniforme.
  • Comprobación de peso: Compara el peso de una muestra respecto a los límites definidos.
  • Peso dinámico/de animales: Pesa una carga de muestras inestable y obtiene la media de los pesos durante un determinado periodo.
  • Totalización: Mide pesos acumulativos de varios artículos y el total acumulativo puede superar la capacidad de la balanza.
  • Determinación de densidad: determina la densidad de sólidos o líquidos. Con el gancho para pesaje integrado, es posible realizar pruebas de gravedad específicas para objetos que no pueden colocarse fácilmente en el plato de pesaje.
  • Retención de visualización: mantiene manualmente el último peso estable o el primer valor de pesaje estable más alto en la pantalla.
  • Pesaje de mol: mide el peso de una muestra y lo calcula en moles automáticamente.
Certifications
OIML F2 o ASTM clase 4
Compliance
  • Seguridad del producto: IEC/EN 61010-1; Norma UL de cat. 61010-1
  • Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1 Clase B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad OIML F2 o ASTM Clase 4
Tipo de conexión RS-232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth o
Capacidad 2,2 kg
Legibilidad 0.01 g
Formato mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
Para utilizar con (aplicación) Pesaje general, laboratorio, entorno industrial
Incluye Sin protector contra corrientes de aire
Linealidad 0.03 g
Material Plástico ABS, acero inoxidable
Modelo STX2202
Forma de la cubeta Rectangular
Repetibilidad 0.02 g
Tiempo de estabilización 1,5 s
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 40°C
Carga de prueba 2000 g, M1
Tipo Balanza portátil de precisión
Modos de pesaje Pesaje, recuento de piezas, pesaje porcentual, control
Dimensiones (Pr x An x Al) 22,4 x 20,2 x 5,4 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 170 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 140 mm
Peso (métrico) 1 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no inclu