Learn More
OHAUS™ Scout™ Balanzas de precisión portátiles SKX
Código de producto. 15509631 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
220 g
420 g
620 g
1200 g
2,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
Legibilidad:
0.01 g
0.1 g
1 g
Modelo:
SKX1202
SKX2201
SKX2202
SKX222
SKX421
SKX422
SKX6201
SKX621
SKX622
SKX8200
Tiempo de estabilización:
1 s
1,5 s
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Tiempo de estabilización unitSize
15509631 1200 g 0.01 g SKX1202 1,5 s cada uno
15519631 2,2 kg 0.01 g SKX2202 1,5 s cada uno
15529631 420 g 0.1 g SKX421 1 s cada uno
15539631 620 g 0.1 g SKX621 1 s cada uno
15549631 2,2 kg 0.1 g SKX2201 1 s cada uno
15559631 6,2 kg 0.1 g SKX6201 1 s cada uno
15569631 8,2 kg 1 g SKX8200 1 s cada uno
15589621 420 g 0.01 g SKX422 1 s cada uno
15579621 220 g 0.01 g SKX222 1 s cada uno
15599621 620 g 0.01 g SKX622 1 s cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15509631 Supplier OHAUS™ Supplier No. 30253074
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La velocidad de pesaje rápida y su alta resolución proporcionan resultados repetibles y fiables. Las balanzas portátiles de precisión OHAUS Scout SKX son ideales para aplicaciones exigentes en el aula.
Estructura
  • Carcasa de ABS
  • Plato de acero inoxidable de alta resistencia y soporte de plato de plástico resistente a impactos
  • Cubierta en uso reemplazable
Pantalla
  • LCD retroiluminada grande y brillante de 6 dígitos y 7 segmentos con retroiluminación LED
  • Aumenta la legibilidad en condiciones de poca iluminación y facilita la visualización de resultados desde un escritorio o mesa de laboratorio
Características del diseño
  • El tiempo rápido de estabilización de tan solo un segundo aumenta la eficacia en su aula
  • Manejo con cuatro botones
  • El sistema integrado de protección contra sobrecarga superior protege la balanza en entornos de aula exigentes
  • El diseño compacto permite el almacenamiento apilable
  • Calibración: Calibración externa de linealidad o de intervalo seleccionable por el usuario o digital con pesos externos
  • El bloqueo de transporte integrado protege la celda de carga frente a daños durante el almacenamiento de apilado y el transporte
  • Interruptor de bloqueo de menús para bloquear la balanza con una configuración específica
  • Ranura de seguridad integrada para evitar robos
  • Gancho para pesaje integrado para aplicaciones de pesaje bajo la balanza
  • Plataforma de pesaje de acero inoxidable extraíble
  • Indicador de estabilidad
  • Indicadores de carga insuficiente
  • Indicador de batería baja
  • Desconexión automática
Funcionamiento
  • Adaptador de CA (incluido), pilas AA (no incluidas)
Comunicación
  • Múltiples opciones de conectividad para el registro y la comunicación de datos
  • RS232 opcional, host USB, dispositivo USB, Bluetooth™ o Ethernet
Cortavientos
  • Pieza de cubierta superior fácil de retirar
  • Sirve como anillo de protección contra el viento y mantiene la superficie de pesaje estable en entornos difíciles, al tiempo que mantiene la velocidad de pesaje
Aplicaciones
  • Pesaje: Determina el peso de los artículos en el plato en la unidad de medida seleccionada.
  • Determinación de densidad: Determina la densidad de sólidos o líquidos. Con el gancho para pesaje integrado, es posible realizar pruebas de gravedad específicas para objetos que no pueden colocarse fácilmente en el plato de pesaje.
  • Pesaje de mol: Mide el peso de una muestra y lo calcula en moles automáticamente.
Certifications
OIML F2 o ASTM clase 4
Compliance
  • Seguridad del producto: IEC/EN 61010-1; Norma UL de cat. 61010-1
  • Compatibilidad electromagnética: IEC/EN 61326-1 Clase B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad OIML F2 o ASTM Clase 4
Tipo de conexión RS-232, USB Host, Dispositivo USB, Ethernet o Bluetooth
Capacidad 1200 g
Legibilidad 0.01 g
Formato g, kg, N, oz, lb, lb:oz
Para utilizar con (aplicación) Pesaje general, aula
Linealidad 0.03 g
Material Plástico ABS, acero inoxidable
Modelo SKX1202
Forma de la cubeta Rectangular
Repetibilidad 0.02 g
Tiempo de estabilización 1,5 s
Intervalo de temperatura (métrico) 10°C a 40°C
Carga de prueba 1000 g, M1
Tipo Balanza portátil de precisión
Modos de pesaje Pesaje, determinación de la densidad, pesaje molar
Dimensiones (Pr x An x Al) 22,4 x 20,2 x 5,4 cm
Anchura de la cubeta (métrico) 170 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 140 mm
Peso (métrico) 1 kg
Requisitos eléctricos Adaptador de CA (incluido) o 4 pilas AA (no inclu