Learn More
Ohaus™ Báscula para aulas portátil Scout™ SKX
Código de producto. 15569621 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
120 g
Código de producto.
15569621 120 g
1 options
Código de producto. 15569621 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30253070
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para aplicaciones educativas con una gran pantalla LCD retroiluminada y software educativo.
  • Protección superior contra sobrecarga y práctico diseño apilable para un almacenamiento cómodo.
  • Funcionalidad mejorada con LCD retroiluminada brillante y manejo con 4 botones.
  • Múltiples opciones de conectividad disponibles para el registro y la comunicación de datos.
  • Diseñado para el uso en el aula con aplicaciones de software específicas para la educación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232 (disponible como accesorio)Host USB (disponible como accesorio)Dispositivo USB (disponible como accesorio)Ethernet (disponible como accesorio)Bluetooth (disponible como accesorio)
Descripción Balanza electrónica, SKX123 EU
Capacidad 120 g
Legibilidad 0.001000 g
Incluye AC Adaptador
Linealidad 0.003000 g
Material Carcasa de ABS, plato de acero inoxidable
Modelo SKX123
Repetibilidad 0.002000 g
Tiempo de estabilización 1.500 s
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 222,00 x 202,00 x 103,000 mm
Longitud (imperial) 8,70 in
Longitud (métrico) 222,00 mm
Anchura (imperial) 8,00 in.
Anchura (métrico) 202,00 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 93 mm
Altura (imperial) 4,10 in.
Altura (métrico) 103.000 mm
Fondo (imperial) 8,70 in.
Fondo (métrico) 222,00 mm