Learn More
Ohaus™ Analizador de humedad MB23
Código de producto. 11854411 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
110 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
11854411 110 g 1 PCS
1 options
Código de producto. 11854411 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 80252470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1550.00€
    1154.25€ / paquete de 1
    Ahorro 395.75€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Combina una construcción duradera y de alta calidad en un diseño compacto y elegante. El analizador de humedad MB23 de Ohaus™ dispone de una gran pantalla LCD retroiluminada, puerto RS232 estándar, 110g de capacidad, con una legibilidad de 0,01 g/0,1 % y una resistencia térmica de infrarrojos sin vidrio.
El MB23 ofrece una determinación precisa del porcentaje de humedad por un valor insuperable. Ofrece resultados fiables y precisos para una amplia variedad de aplicaciones que requieren calentamiento por infrarrojos.
  • Revestimiento metálico: resistencia de infrarrojos sin vidrio para secar las muestras
  • Fácil de usar: pantalla LCD retroiluminada brillante y de fácil configuración con un solo botón, navegación con menús
  • Compacto: el tamaño reducido (17 x 13 x 28 cm) permite que se ajuste perfectamente a la mayoría de los espacios de trabajo
  • Cámara de calentamiento fácil de limpiar: garantiza la integridad de las muestras, ideal para uso frecuente, mantenimiento económico
  • Rendimiento flexible: proporciona resultados precisos con una legibilidad del 0,1 %
  • Redefiniendo el valor: ofrece análisis de humedad para cualquier presupuesto
  • Calentamiento por infrarrojos: ideal para textiles, aguas residuales, cerámica, alimentos y otras aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de conexión RS232 (incluido)
Descripción Analizador de humedad, MB23
Capacidad 110 g
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Legibilidad 0.01 g, 0.1%
Formato Tecnología de calentamiento por infrarrojos
Para utilizar con (aplicación) Determinación del porcentaje de humedad, Determinación del porcentaje de sólidos, Pesaje
Incluye Adaptador de CA, 50 platillos de muestras, cubierta de uso
Linealidad 0
Material Carcasa de ABS, soporte metálico del recipiente/manipulador de recipientes
Peso mín. de la muestra 0.5 g
Modelo MB23
Forma de la cubeta Redondo
Repetibilidad 0.002000 g
Tamaño de muestra 3 a 20 g típico
Tiempo de estabilización 3 seg.
Intervalo de temperatura (métrico) 50°C a 160°C,
Tipo Analizador de humedad por infrarrojos
Modos de pesaje Gramo
Dimensiones (Pr x An x Al) 280 x 165 x 127 mm
Longitud (imperial) 11 in
Longitud (métrico) 280,00 mm
Anchura (imperial) 6.50 in.
Anchura (métrico) 165,00 mm
Altura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 127.000 mm
Fondo (imperial) 11 in
Fondo (métrico) 280,00 mm
Diámetro de la cubeta exterior (métrico) 90 mm
Peso (métrico) 2,3 kg
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz