Learn More
Kimberly-Clark™ Fundas de sillón extra en blanco Scott™
Código de producto. 12645626
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An): 50 x 37 cm
Código de producto.
12645626 Dimensiones (L x An): 50 x 37 cm
1 options
Código de producto. 12645626 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Papel Camilla de color blanco y 2 capas que ofrece protección de alta calidad. Rollo portátil y ligero económico. Idóneo para proteger las camas en asistencia sanitaria. Resistentes a rasgaduras y durables. 51cm (An), compatible con el dispensador 7056.
  • Hojas de 2 capas (810 en total)
  • Ideal para proteger el mobiliario y mantener altos niveles de higiene en entornos sanitarios.
  • Se ofrece en un rollo ligero y portátil.
  • Suave, absorbente, resistente a desgarros y duradera
  • Protección de calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sábanas Scott
Color Blanco
Material Paper
Esterilidad Non-sterile
Dimensiones (L x An) 50 x 37 cm
Formato Sheets