Learn More
Kimberly-Clark™ Rollo de funda de mobiliario extra Scott™
Descripción
- 2 hoja de pliegue (810 en total)
- Ideal para proteger el mobiliario y mantener altos niveles de higiene en entornos sanitarios.
- Protección de calidad
- Se ofrece en un rollo ligero y portátil.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Funda de sillón |
| Color | Azul |
| Material | Papel |
| Dimensiones (L x An) | 59 x 37 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Baños de alto tráfico |
| Longitud (imperial) | 23,2 in |
| Longitud (métrico) | 59 cm |
| Tela | 2 capas |
| Cantidad | 6/Paq. |
| Anchura (imperial) | 14,6 in |
| Mostrar más |