Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Toallas de mano de papel multicapa de una capa 6633, 25 paquetes
Código de producto. 11874351
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
31,5 x 20,6 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11874351 31,5 x 20,6 cm paquete de 25
1 options
Código de producto. 11874351 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6633
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Toallas de mano con un ingenioso diseño interplegado que evita que se rompan y dispensa toallas individuales a la vez. Airflex La tecnología garantiza que cada funda sea absorbente incluso cuando esté mojada.
25 paquetes x 175 hojas blancas de 1 capa (4375 hojas en total) Cada paquete de Scott Toallas desechables multiplegados que contienen 25 x 175 hojas blancas de 1 capa (4375 en total). Toallas blancas multiplegados que se dispensan una a la vez, lo que reduce el desperdicio. Toallas de mano blancas fabricadas con un material único. Airflex La tecnología es suave, resistente y muy absorbente, incluso cuando está mojada. Estas toallas de mano para baño son FSC Certificado compatible con los dispensadores de toallas de mano plegadas Aquarius (códigos de producto 6945 y 7171) y Kimberly-Clark Professional Dispensadores de toallas de mano (códigos de producto 9962 y 8971) Scott Las toallas de mano multiusos son más suaves, más absorbentes y más resistentes que las toallas de papel convencionales, ofreciendo una calidad constante a un precio asequible. El inteligente diseño interplegado ayuda a evitar que las toallas se rompan al sacarlas del dispensador y garantiza que solo se dispensen toallas de baño individuales cada vez, lo que reduce el desorden y el desperdicio. El único Airflex La tecnología garantiza que cada toalla de mano pequeña de 1 capa sea absorbente y resistente, incluso cuando está mojada, evitando que la toalla blanca se empape o se rompa. Estas toallas de papel para manos están hechas con un 60% de fibras recicladas y son FSC certificado, dando garantía de que cada toalla de papel está hecha o contiene madera que proviene de bosques certificados por el FSC. Estos bosques se gestionan para satisfacer las necesidades sociales, económicas y ecológicas de las generaciones presentes y futuras. Tamaño de hoja individual 31,5cm (L) x 20cm (An). Compatible con los dispensadores de toallas de mano plegadas Aquarius (códigos de producto 6945 y 7171) y Kimberly-Clark Professional Dispensadores de toallas de mano (códigos de producto 9962 y 8971). 25 paquetes x 175 hojas blancas de 1 capa (4375 hojas en total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toalla de manos multi-pliegue
Longitud (imperial) 2 ft.
Longitud (métrico) 31,5 cm
Anchura (imperial) 15,5 in
Anchura (métrico) 20,6 cm
Material Papel
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 31,5 x 20,6 cm
Formato Multiplegado
Para utilizar con (aplicación) Áreas de contacto con alimentos, oficinas, baños de hoteles
Tela 1 capas