Descripción
- La gama de fundas de sillón Scott™ se ha diseñado para ofrecer a los clientes una protección de calidad para el mobiliario del sector sanitario.
- Funda de sillón Scott™ (51W) 7398 es suave, absorbente, resistente a desgarros y duradera.
- Estas fundas de sillón se suministran en un rollo ligero y portátil y son fáciles de quitar y ajustar.
- Tamaño de la hoja individual: 38 cm (L) x 51 cm (W).
- Compatible con el dispensador de toallas de mano enrollado Kimberly-Clark Professional™ (código de producto 7056).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Couch Cover |
| Color | Azul |
| Material | Paper |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador 7056 |
| Tela | 2 capas |
| Cantidad | 140 hojas/rollo, 12 rollos |
| Anchura (imperial) | 20.1 in. |
| Anchura (métrico) | 51 cm |