Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Scott™ Essential™ Examination Couch Paper
Código de producto. 12600543
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
44,4 x 52cm
38,4 x 41,4cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
12600543 38,4 x 41,4cm 1 rollo
12555518 44,4 x 52cm 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12600543 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 7160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Economic and portable, lightweight roll. Scott™ Essential™ Examination Couch Paper ideal for protecting couches in the healthcare industry.
  • Idóneo para proteger las camas y mantener altos niveles de higiene en asistencia sanitaria
  • Suministrados en un rollo portátil y ligero
  • El Papel Camilla Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas de papel
Color Blanco
Material Rollo envuelto
Dimensiones (L x An) 38,4 x 41,4cm
Desechables Single-use
Formato Wrapped Roll
Longitud (imperial) 14,976 in
Longitud (métrico) 38,4cm
Anchura (imperial) 15.4 in.
Anchura (métrico) 39 cm