Learn More
Kimberly-Clark™ Cubierta de camilla Hostess™ Essential
Código de producto. 12565518
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 rollos x 198 hojas
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12565518 6 rollos x 198 hojas 6 rollos
1 options
Código de producto. 12565518 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    83.74€ / 6 rollos
    Ahorro 215.26€
    71% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Rollo económico y portátil, ligero. Hostess™ Funda de sofá esencial ideal para proteger sofás en el sector sanitario. Fuerte, resistente al desgarro y duradero.
  • Diseñado para brindar a los clientes la combinación ideal de valor y versatilidad al proteger las camillas en la industria de la salud.
  • El Scott™ La funda de sofá Essential (59W) 7162 es suave, absorbente, resistente al desgarro y duradera.
  • Estas fundas de sillón se suministran en un rollo ligero y portátil y son fáciles de quitar y ajustar.
  • Tamaño de la hoja individual: 37 cm (L) x 59 cm (W).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Funda de sillón
Color Blanco
Material Papel
Esterilidad No estéril
Longitud (imperial) 14,6 in
Longitud (métrico) 37 cm
Tela 1 capas
Cantidad 6 rollos x 198 hojas
Anchura (imperial) 23,2 in
Anchura (métrico) 59 cm