Descripción
- Diseñado para ofrecer a los clientes una protección rentable para el mobiliario del sector sanitario.
- Funda de sillón Scott™ (51W) 7396 es suave, absorbente, resistente a desgarros y duradera.
- Estas fundas de sillón se suministran en un rollo ligero y portátil y son fáciles de quitar y ajustar.
- Tamaño de la hoja individual: 38 cm (L) x 51 cm (An)
- Compatible con el dispensador de toallas de mano enrollado Kimberly-Clark Professional™ (código de producto 7056).
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Couch Cover |
| Color | Azul |
| Material | Paper |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Dimensiones (L x An) | 38 x 51 cm |
| Formato | Roll |
| Para utilizar con (equipo) | Dispensador 7056 |
| Longitud (imperial) | 15 in. |
| Longitud (métrico) | 38 cm |
| Tela | 1 capas |
| Mostrar más |