Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16308877
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
12 rollos
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
16308877 Blanco paquete de 12
16328348 Azul 12 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16308877 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7397
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Rollo portátil y ligero económico. Idóneo para proteger las camas en asistencia sanitaria. Resistentes a rasgaduras y durables. 51cm (An), compatible con el dispensador 7056.
  • Diseñado para ofrecer a los clientes una protección rentable para el mobiliario del sector sanitario.
  • Funda de sillón Scott™ (51W) 7396 es suave, absorbente, resistente a desgarros y duradera.
  • Estas fundas de sillón se suministran en un rollo ligero y portátil y son fáciles de quitar y ajustar.
  • Tamaño de la hoja individual: 38 cm (L) x 51 cm (An)
  • Compatible con el dispensador de toallas de mano enrollado Kimberly-Clark Professional™ (código de producto 7056).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Couch Cover
Color Blanco
Material Paper
Esterilidad Non-sterile
Dimensiones (L x An) 38 x 51 cm
Formato Roll
Para utilizar con (equipo) Dispensador 7056
Longitud (imperial) 15 in.
Longitud (métrico) 38 cm
Tela 1 capas
Cantidad 200 hojas/rollo, 12 rollos
Anchura (imperial) 20.1 in.
Anchura (métrico) 51 cm