Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Control Slimroll™ Toallas de mano de papel enrolladas de una capa 6623, 6 rollos
Código de producto. 17122242
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17122242 Blanco 6 rollos
1 options
Código de producto. 17122242 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6623
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Slimroll Las toallas de mano con relieve de marca fomentan el cumplimiento de la higiene de las manos en entornos con limitaciones de espacio y donde la higiene es fundamental.
6 x 165 m = 3960 hojas, blancas, 1 capa Slimroll Toallas de mano enrolladas (990 m en total) cada una Slimroll El rollo de toalla de papel blanco contiene 165 m de toallas de mano desechables de una capa con relieve, equivalentes a 660 hojas de toallas de papel. Scott Las toallas de mano enrolladas suaves y con la marca en relieve Control ahora son más resistentes, duran más y son suaves para la piel para el secado frecuente de manos en entornos donde el cumplimiento de la higiene de manos es fundamental. Airflex La tecnología de estas toallas de papel ofrece una absorbencia superior que da como resultado un secado de manos eficiente y eficaz que crea menos desperdicio y reduce el riesgo de contaminación cruzada. Contacto con alimentos y certificado con etiqueta ecológica europea. Compatible con el dispensador de toallas de mano en rollo Aquarius de una sola pasada en blanco (7955) o negro (7956), un dispensador más compacto y nuestro más higiénico disponible. Mejore su experiencia en el baño con un producto confiable y familiar. Scott Soluciones de control para baños, diseñadas para respaldar el control de cumplimiento en el lugar de trabajo. Scott Control Slimroll Las toallas de mano enrolladas están diseñadas para entornos con espacio limitado donde la higiene en el lugar de trabajo y en el baño es una prioridad. El rollo de toalla de papel de una capa, suave y con relieve de marca está diseñado para ser agradable para la piel, ofreciendo mayor suavidad para el secado repetido de manos, lo que a su vez ayuda a aumentar el cumplimiento de la higiene de manos por parte del personal. Scott Control Slimroll Las toallas de mano ahora son más resistentes y duran más. El único Airflex La tecnología incorporada en las toallas de mano desechables ofrece una capacidad de absorción superior que da como resultado un secado de manos eficiente y eficaz que genera menos desechos. Contacto con alimentos y certificado con etiqueta ecológica europea. Scott Control Slimroll Los rollos de toallas de papel para manos son compatibles con el dispensador de toallas de papel en rollo Aquarius de una sola limpieza en blanco (código 7955) o negro (código 7956), un dispensador de toallas de papel más compacto y nuestro más higiénico disponible. Este dispensador está completamente cerrado, lo que garantiza que los usuarios solo tocarán la toalla de mano que están usando para secarse las manos, y nuestros dispensadores sin contacto reducen el riesgo de contaminación cruzada para respaldar aún más los estándares de higiene. La eficiencia no se ve comprometida con Scott Control Slimroll rollo de toalla de papel blanco La innovadora función de rollo de repuesto que nunca se agota en los modelos compatibles Kimberly-Clark Los dispensadores de toallas de mano le permiten colocar un rollo de reemplazo en el sistema antes de que se acabe el rollo original, lo que garantiza una transición suave entre rollos para minimizar el desperdicio y garantizar que no haya brechas en la capacidad del usuario para mantener los estándares de higiene. 6 x 165 m = 3960 hojas, blancas, 1 capa Slimroll toallas de mano enrolladas (990 m en total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toalla enrollable
Longitud (imperial) 1.47 ft.
Longitud (métrico) 165 m
Anchura (imperial) 15,5 in
Anchura (métrico) 19,8 cm
Material Papel
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 165 m x 19,8 cm
Formato Slimroll
Para utilizar con (aplicación) Para el secado frecuente de manos en entornos críticos de higiene con limitaciones de espacio
Para utilizar con (equipo) Dispensador de toallas de mano de una sola pasada Aquarius™ Slimroll™ en blanco o negro
Cantidad de embalaje 6/paquete, 3960 hojas en total
Certificaciones/conformidad (Europa) Certificado con etiqueta ecológica europea, certificado para contacto con alimentos