Learn More
Kimberly-Clark™ Funda de sillón médico Scott™
Código de producto. 10449092
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
37 x 59 cm
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
Código de producto. Dimensiones (L x An) Color Tamaño de la unidad
10449092 37 x 59 cm Blanco 6 rollos
1 options
Código de producto. 10449092 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00€
    66.63€ / 6 rollos
    Ahorro 231.37€
    77% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protege los sillones médicos y mantiene la higiene en un entorno sanitario. Scott™ Las fundas para camillas médicas se pueden utilizar con un sistema de dispensación para ayudar a controlar el uso y reducir el desperdicio.
  • Funda de sillón de 2 capas
  • Fuertes, resistentes a desgarros y duraderas
  • Se utilizan para proteger el mobiliario y mantener altos niveles de higiene en entornos sanitarios.
  • Perforada
  • Se puede utilizar con un Scott™ Dispensador de toallitas para fundas de sofá para ayudar a controlar el uso y reducir el desperdicio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rollos clínicos
Color Blanco
Material Tejido AIRFLEX
Esterilidad No estéril
Dimensiones (L x An) 37 x 59 cm
Longitud (imperial) 14,6 in
Longitud (métrico) 37 cm
Tela 2 capas
Cantidad 6 rollos x 135 hojas
Anchura (imperial) 23,2 in
Anchura (métrico) 59 cm