Learn More
Tocris Bioscience™ SCOTfluor lactic acid probe 510
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18797996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
18797996 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 18797996 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7448/2
Fluorescent lactic acid probe
SCOTfluor lactic acid probe 510 is a red fluorescent probe for imaging lactic acid metabolism in vivo. Excitation and emission maxima (λ) are 485 and 605 nm, respectively. Suitable for use with flow cytometry and super-resolution microscopy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2 S)-2-Hydroxy-3-[(7-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol-4-yl)amino]propanoic acid
CAS 2351933-31-6
Cantidad 2 mg
Objetivo Fluorescent Probes
Fórmula molecular C9H8N4O5Se
Pureza 0.95