Learn More
R&D Systems™ SCOTfluor glucose probe 510
Descripción
SCOTfluor glucose probe 510 is a fluorescent probe for visualizing glucose uptake in vivo. It can be multiplexed with BFP and GFP. Excitation and emission maxima (λ) are 490 and 605 nm, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Deoxy-2-[(7-nitro-2,1,3-benzoselenadiazol-4-yl)amino]-D-glucose |
| CAS | 2490298-72-9 |
| Cantidad | 2 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Objetivo | Fluorescent Transporter Probes |
| Fórmula molecular | C12H14N4O7Se |
| Pureza | 0.98 |