Learn More
Tocris Bioscience™ SCOTfluor 510, fluoro
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18737216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18737216 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18737216 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 7446/50
Amine-reactive fluorescent probe precursor
SCOTfluor 510, fluoro is a precursor that, upon reaction with amine groups, can be used for the synthesis of fluorescent probes. Can be used to generate functionalized lactic acid, glucose and ceramide fluorescent probes for real-time, in situ imaging of small molecule metabolites in vivo and in live cells. Fluorescent adduct excitation maximum = 510 nm; emission maximum = 606 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-7-nitro-2,1,3-benzoselenadiazole
CAS 2351940-09-3
Cantidad 50 mg
Objetivo Other Fluorescent Probes
Fórmula molecular C6H2FN3O2Se
Pureza 0.9