Learn More
3M™ Cinta de sellado de cajas de rendimiento Scotch™ 3739
Código de producto. 17811700
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Marrón
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17811700 Marrón paquete de 36
17821700 Transparente paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17811700 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000095400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza principalmente para el cierre de una sola tira de cajas de cartón, resellado y el embalaje de mercancías de peso alto. Funciona bien con todas las temperaturas que suelen encontrar los productos envasados en entornos de transporte y almacenamiento.
  • Vuelve a sellar y empaqueta pesos altos de bienes valiosos
  • Cinta de sellado de cajas fiable para aplicaciones de embalaje de peso medio a pesado
  • Adherencia inicial alta y adhesión de cizalladura al cartón de fibra
  • Se utiliza para el cierre de una sola tira de cajas de cartón
  • Funciona bien a todas las temperaturas que suelen encontrar los productos envasados en entornos de transporte y almacenamiento
  • Cinta de calidad para cajas de cierre
  • La cinta resiste la división cuando se somete a una manipulación brusca y absorbe el choque de impacto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de adhesivo Fusión en caliente
Color Marrón
Formato Cinta
Tipo de producto Cinta
Dimensiones (L x An) 66 m x 50 mm
Longitud (imperial) 72,18 yd
Anchura (imperial) 2 in