Learn More
3M™ Cinta de sellado de cajas de rendimiento Scotch™
Código de producto. 17721669
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
660 m x 55 mm
990 m x 50 mm
Formato:
Cinta
Rollo
Tamaño de la unidad:
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Formato Tamaño de la unidad
17721669 660 m x 55 mm Cinta 6 rollos
17751669 990 m x 50 mm Rollo 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17721669 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000095417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00€
    181.69€ / 6 rollos
    Ahorro 963.31€
    84% Descuento
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
Una cinta de sellado de cajas de rendimiento diseñada para el resellado y embalaje de productos de peso medio a alto. Resiste la división cuando se somete a una manipulación brusca y absorbe el choque de impacto.
  • Vuelve a sellar y empaqueta productos de peso alto
  • Adherencia inicial alta y adhesión de cizalladura al cartón de fibra
  • Se utiliza para el cierre de una sola tira de cajas de cartón
  • Funciona bien a temperaturas que suelen encontrar los productos envasados en entornos de transporte y almacenamiento
  • Cinta de calidad para cajas de cierre
  • Resistente a las fisuras debido a la manipulación descuidada y absorbe los choques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de adhesivo Adhesivo termofusible
Color Transparente
Formato Cinta
Tipo de producto Cinta de sellado de cajas
Modelo 3739
Dimensiones (L x An) 660 m x 55 mm
Longitud (imperial) 721,78 yd
Longitud (métrico) 660 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50 mm