Learn More
Scientific Industries Rollo de cinta adhesiva de doble cara Scotch™
Código de producto. 11301504 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
1,5 m x 25,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11301504 1,5 m x 25,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11301504 Proveedor Scientific Industries N.º de proveedor 83041437
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Esta cinta adhesiva de doble cara Scotch™ es una alternativa a la fijación de recipientes con pinzas convencionales o barras de rodillos.Diseñada para su uso con agitadores Orbital-Genie.
  • Opción alternativa para asegurar recipientes a la plataforma de Orbital-Genie Shaker
  • Es perfecta para recipientes como frascos y platos que no se pueden sostener con pinzas convencionales o barras de rodillos
  • Corte las tiras de cinta como desee y fíjelas a la plataforma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cinta adhesiva de doble cara
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Fijación de recipientes a la plataforma del agitador
Para utilizar con (equipo) Agitador Orbital-Genie
Tipo de adhesivo Scotch™ 3M
Color Transparente
Dimensiones (L x An) 1,5 m x 25,5 mm
Cantidad 1 rollo
Peso (imperial) 1 lb
Peso (métrico) 0,5 kg
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.