Learn More
3M™ Cinta de contorno Scotch™ 471
Código de producto. 15789299 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15789299 Amarillo cada uno
1 options
Código de producto. 15789299 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000028852
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La cinta de contorno 3M™ Scotch™ 471 es fina, altamente flexible, especialmente en cinta elástica y conformable fabricada con PVC blando.
  • Enmascaramiento muy sencillo en curvas ajustadas
  • Fácil enmascaramiento incluso en superficies irregulares
  • Buena aplicación con sistemas de pintura trasmitidos por agua y disolventes
  • Bordes de pintura afilados
  • Buena adhesión incluso en superficies pintadas, vidrio y caucho
  • Alta flexibilidad y elasticidad
  • Buena adaptabilidad
  • Resistente a muchos disolventes
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Pintura multicolor o pintura de diseño en el área de reparación de vehículos
  • Especialmente para enmascarar piezas de plástico
  • Pintura muy fina y limpia
  • Difusión de vapor de agua de 54,3 g/m² x 24 horas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Adhesivo de colofonia
Color Amarillo
Material PVC blando
Longitud (métrico) 33 m
Grosor 12 mm
Anchura (métrico) 50,8 mm