Learn More
3M™ Dispensador de cinta negro Scotch™ C10
Código de producto. 15728488 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Rollo de cinta
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
15728488 Rollo de cinta paquete de 6
1 options
Código de producto. 15728488 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7000080564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    96.75€ / paquete de 6
    Ahorro 44.25€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
El dispensador de cinta negro 3M™ Scotch™ C10 es una gradilla de cinta resistente que se adapta a casi todos los rollos de cinta.
  • Cortador resistente para rollos de cinta pequeños y grandes
  • La gradilla está equipada con un rollo de 2,54 cm con dimensiones máximas de 19 mm x 33 m y un rollo de 7,62 centímetros con dimensiones máximas de 25 mm x 66 m
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto dispensador de cinta
Color Negro
Diámetro interior (imperial) Mandril: 2,5 cm (1 pulg), 7,6 cm (3 pulg)
Admite Rollo de cinta
Capacidad 1 rollo de hasta 66 m x 25 mm (L × An)
Cantidad 1 unidad