Learn More
Escopolina Metromoro, TRC
Código de producto. 17914625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17914625 5 mg 5 miligramos
17901595 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17914625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS1999955MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1044148-31-3
Fórmula molecular C9 H16 N O2 . Br
Peso molecular (g/mol) 250.13
Sinónimo (2S,3aR,5S,6S,6aS)-Hexahydro-6-hydroxy-4,4-dimethyl-2,5-methano-2H-furo[3,2-b]pyrrolium Bromide (1:1), Scopoline Methobromide (5CI)
SMILES [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O3
Specifications
Nombre del producto químico o material Scopoline Methobromide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16NO2.BrH/c1-10(2)6-3-5-4-7(10)9(12-5)8(6)11;/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t5-,6-,7+,8-,9-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0364