Learn More
Escopoletina, TRC
Código de producto. 30424106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424106 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30424106 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS200500100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopoletin
CAS 92-61-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C10 H8 O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Coumarin','7-hydroxy-6-methoxy- (8CI), 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one, 6-Methoxy-7-hydroxycoumarin, 6-Methylesculetin, 6-O-Methylesculetin, 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin, Buxuletin, Chrysatropic acid, Escopoletin, Esculetin 6-methyl ether, Gelseminic acid, Murrayetin, NSC 405647, Scopoletin, Scopoletine, Scopoletol, β-Methylesculetin
Fórmula InChI InChI=1S/C10H8O4/c1-13-9-4-6-2-3-10(12)14-8(6)5-7(9)11/h2-5,11H,1H3
SMILES COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O
Nombre IUPAC 7-hidroxi-6-metoxicromen-2-ona
Peso molecular (g/mol) 192.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0423
Porcentaje de pureza >95