Learn More
Scopoletin, MedChemExpress
Código de producto. 16479056
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16479056 100 mg 100 miligramos
16454817 50 mg 50 miligramos
16431506 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16479056 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0342
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Scopoletin is an inhibitor of acetylcholinesterase (AChE).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopoletin
CAS 92-61-5
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Gelseminic acid Chrysatropic acid
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (325.23 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C=CC2=CC(OC)=C(O)C=C2O1
Peso molecular (g/mol) 192.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 99.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation