Learn More
Escopoletina Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 30417906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Código de producto. Cantidad
30417906 1 mg
1 options
Código de producto. 30417906 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2005101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132752-65-9
Fórmula molecular C16 H16 O10
Peso molecular (g/mol) 368.29
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(6-metaxi-2-oxocromen-7-il)oxioxano-2-carboxílico
SMILES COc1cc2C=CC(=O)Oc2cc1O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopoletin beta-D-Glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16O10/c1-23-8-4-6-2-3-10(17)24-7(6)5-9(8)25-16-13(20)11(18)12(19)14(26-16)15(21)22/h2-5,11-14,16,18-20H,1H3,(H,21,22)/t11-,12-,13+,14-,16+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.0743