Learn More
Escopoletina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10753451 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10753451 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
10570404 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10381134 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10753451 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 302900500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 92-61-5 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-61-5
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00006872
Clave InChI RODXRVNMMDRFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo scopoletin, gelseminic acid, 6-methylesculetin, 7-hydroxy-6-methoxy-2h-chromen-2-one, chrysatropic acid, scopoletine, murrayetin, scopoletol, 7-hydroxy-6-methoxycoumarin, 6-o-methylesculetin
PubChem CID 5280460
ChEBI CHEBI:17488
Nombre IUPAC 7-hidroxi-6-metoxicromen-2-ona
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)C=CC(=O)O2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopoletin
Nombre de nota 95%
Punto de fusión 200.0°C to 207.0°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 50 mg
Índice Merck 15, 8545
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Scopoletin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 7-Hydroxy-6-methoxycoumarin