Learn More
Sulfato de escopolamina, TRC
Código de producto. 30412435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30412435 250 mg
30418333 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS200040250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 866926-81-0
Fórmula molecular C17H21NO7S
Peso molecular (g/mol) 383.42
Sinónimo α-[(Sulfooxy)methyl]benzeneacetic Acid C-[(1α,2α,4α,5α,7β)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl] Ester
SMILES CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](COS(=O)(=O)O)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopolamine Sulfate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO7S/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)25-16)24-17(19)12(9-23-26(20,21)22)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-16H,7-9H2,1H3,(H,20,21,22)/t11-,12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.1039