Learn More
Escopolamina N-óxido, TRC
Código de producto. 30134289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134289 100 mg 100 miligramos
30005098 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS200020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-75-6
Fórmula molecular C17H21NO5
Peso molecular (g/mol) 319.35
Sinónimo (αS)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic Acid (1α,2β,4β,5α,7β)-9-Methyl-9-oxido-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl Ester, 6β,7β-Epoxy-1αH,5αH-tropan-3α-ol (-)-Tropate 8-Oxide, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic Acid 9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl Ester N-Oxide, Scopolamine, N-Oxide, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Benzeneacetic Acid Deriv., Genoscopolamine, Hyoscinamine Oxide, Hyoscine N-Oxide, Hyoscineamine Oxide, Oxicopolamina, Scolamine, Scolen, Scopodex, Scopolamine aminoxide, Seamalin, Seronex
Nombre IUPAC [(1R,2R,4S,5S)-9-metil-9-oxido-3-oxa-9-azoniatriciclo[3.3.1.02,4]nonan-7-yl] (2S)-3-hidroxi-2-fenilpropanoato
SMILES O=C([C@H](CO)C1=CC=CC=C1)O[C@H]2C[C@H]3[C@H](O4)[C@H]4[C@@H](C2)N3(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopolamine N-Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO5/c1-18(21)13-7-11(8-14(18)16-15(13)23-16)22-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16+,18+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.142