Learn More
Bromuro de metilo escopolamina, TRC
Código de producto. 30004954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004954 5 g 5 g
30004351 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004954 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2000505G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155-41-9
Fórmula molecular C18 H24 N O4 . Br
Peso molecular (g/mol) 398.29
Sinónimo (1R,2R,4S,5S,7s)-7-[[(2S)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoyl]oxy]-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane bromide, Methylhyoscine bromide, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy]-9,9-dimethyl-, bromide (1:1), (1α,2β,4β,5α,7β)-, 1αH,5αH-Tropanium, 6β,7β-epoxy-3α-hydroxy-8-methyl-, bromide, (-)-tropate (8CI), 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-9,9-dimethyl-, bromide, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]-, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-[(2S)-3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy]-9,9-dimethyl-, bromide, (1α,2β,4β,5α,7β)- (9CI), N-Methylscopolammonium bromide (6CI,7CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane deriv., Tropic acid, (-), ester with 6β,7β-epoxy-3α-hydroxy-8-methyl-1αH,5αH-tropanium bromide (8CI), (-)-Scopolamine methobromide, (-)-Scopolamine methyl bromide, Ampyrox, Blocan, Diopal, Epoxymethamine bromide, Epoxytropine tropate methylbromide, Holopon, Hyoscine methobromide, Hyoscine methyl bromide, Lescopine bromide, Mescopil, Methscopolamin bromide, Methscopolamine bromide, Methylscopolamine bromide, N-Methylscopolamine bromide, N-Methylscopolaminium bromide, NSC 120606, NSC 61809, Neo-Avagal, Nutrop, Pamine, Pamine bromide, Paraspan, Proscomide, Restropin, Scopolamine methobromide, Scopolamine methyl bromide, U 5036
Nombre IUPAC (1R,2R,4S,5S,7s)-7-[[(2S)-3-Hidroxi-2-fenilpropanoil]oxy]-9,9-dimetil-3-oxa-9-azoniatriciclo[3.3.1.02,4]bromuro de nonano
SMILES [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methscopolamine Bromide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H24NO4.BrH/c1-19(2)14-8-12(9-15(19)17-16(14)23-17)22-18(21)13(10-20)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,12-17,20H,8-10H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t12-,13-,14-,15+,16-,17+;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.0889