Learn More
Tocris Bioscience™ Scopolamine hydrobromide
Descripción
Non-selective muscarinic antagonist. Widely used clinically to treat motion sickness.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Scopolamine hydrobromide |
| CAS | 114-49-8 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula molecular | C17H22BrNO4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 384.27 |
| Forma física | Solid |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 384.27 |