Learn More
Escopolamina-d3 HBr 3H2O (N-metil-d3), CDN
Código de producto. 30318606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30318606 0.005 g 0.01 g
30318428 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318606 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND38150.005G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopolamine-d3 Hydrobromide
CAS 1279037-70-5
Fórmula molecular C17 D3 H18 N O4 . Br H
Cantidad 0.005 g
Sinónimo (αS)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid (1α,2β,4β,5α,7β)-9-(methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]non-7-yl ester hydrobromide, Hyoscine-D3 hydrobromide (N-methyl-D3), Hyoscine-d3 hydrobromide, (1 R,2 R,4 S,5 S,7 s)-9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]non-7-yl (2 S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate hydrobromide, (-)-Hyoscine-d3 hydrobromide, 9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonan-7-ol (-)-tropate hydrobromide, 9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonan-7-ol (-)-tropate hydrobromide, 9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonan-7-ol (-)-tropate hydrobromide, 9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonan-7-ol (-)-tropate hydrobromide, 9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonan-7-ol (-)-tropate hydrobromide, 9-(Methyl-d3)-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4 ]nonan-7-ol (-)-tropate hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1 S/C17H21NO4.BrH/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-16,19 H,7-9H2,1H3;1 H/t11-,12-,13-,14+,15-,16+;/m1./s1/i1D3;
SMILES Br.[2 H]C([2 H])([2 H])N1[C@@H]2 C[C@H](C[C@H]1 [C@@H]3 O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
Peso molecular (g/mol) 387.283
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.092 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity