Learn More
Escopolamina Beta-D-Glucuronida, TRC
Código de producto. 30136460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136460 10 mg 10 miligramos
30005190 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS20001010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17660-02-5
Fórmula molecular C23 H29 N O10
Peso molecular (g/mol) 479.48
Sinónimo Scopolamine-B-D-Glucuronide
SMILES CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)O)c5ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopolamine beta-D-Glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H29NO10/c1-24-13-7-11(8-14(24)19-18(13)33-19)32-22(30)12(10-5-3-2-4-6-10)9-31-23-17(27)15(25)16(26)20(34-23)21(28)29/h2-6,11-20,23,25-27H,7-9H2,1H3,(H,28,29)/t11-,12-,13-,14+,15+,16+,17-,18-,19+,20+,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 479.1791