Learn More
Escopolamina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327474 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327474 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16914920AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hyoscine
CAS 51-34-3
Nombres de analitos o componentes Hyoscine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C17 H21 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Hyoscine, (1R,2R,4S,5S,7s)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl (2S)-3-hydroxy-2-phenylpropanoate, Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, (1α,2β,4β,5α,7β)-9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, (αS)-, 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, 6β,7β-epoxy-, (-)-tropate (ester) (8CI), Benzeneacetic acid, α-(hydroxymethyl)-, 9-methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]non-7-yl ester, [7(S)-(1α,2β,4β,5α,7β)]-, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, benzeneacetic acid deriv., (-)-Hyoscine, (-)-Scopolamine, 6,7-Epoxytropine tropate, 6β,7β-Epoxy-3α-tropanyl S-(-)-tropate, 9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol (-)-tropate, Atrochin, Atroquin, SEE, Scop, Scopine (-)-tropate, Scopine tropate, Scopoderm TTS, Scopolamine, Transcop, Transderm-Scop, Tropic acid ester with scopine, l-Scopolamine
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO4/c1-18-13-7-11(8-14(18)16-15(13)22-16)21-17(20)12(9-19)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-16,19H,7-9H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16+/m1/s1
SMILES CN1[C@@H]2C[C@H](C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23)OC(=O)[C@H](CO)c4ccccc4
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 303.35
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1471 g/mol