Learn More
Scopine, Mikromol™
Código de producto. 30050065
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050065 100 mg 100 miligramos
30051761 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050065 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0546.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Scopine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopine
CAS 498-45-3
Nombres de analitos o componentes Scopine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (1α,2β,4β,5α,7β)-9-methyl-3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol, 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, 6β,7β-epoxy- (8CI), Scopine (6CI,7CI), (1α,2β,4β,5α,7β)-9-Methyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol, 6,7-Epoxytropine, Scopanol, Scopin
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO2/c1-9-5-2-4(10)3-6(9)8-7(5)11-8/h4-8,10H,2-3H2,1H3/t4-,5-,6+,7-,8+
SMILES CN1[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23
Nombre IUPAC (1α ,2β ,4β ,5α ,7β)-9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol
Peso molecular (g/mol) 155.19
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.0946 g/mol