Learn More
Mestromida Scopina, TRC
Código de producto. 17921845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17921845 2.5 mg 2.50 miligramo
17902055 100 mg 100 miligramos
17904285 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17921845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS1999852.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1508-46-9
Fórmula molecular C9 H16 N O2 . Br
Peso molecular (g/mol) 250.13
Sinónimo (1R,2R,4S,5S,7s)-7-Hydroxy-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane Bromide, 1αH,5αH-Tropanium, 6β,7β-epoxy-3α-hydroxy-8-methyl-, bromide (8CI), 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-hydroxy-9,9-dimethyl-, bromide, (1α,2β,4β,5α,7β)- (9CI), N-Methylscopinium bromide (7CI), 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 3-oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane deriv., BEA 2180 alcohol, Methscopinium bromide, N-Methylscopine bromide, Scopine methobromide, 3-Oxa-9-azoniatricyclo[3.3.1.02,4]nonane, 7-hydroxy-9,9-dimethyl-, bromide (1:1), (1R,2R,4S,5S)-rel-, Tiotropium Bromide Monohydrate Imp. G (EP), (1R,2R,4S,5S,7s)-7-Hydroxy-9,9-dimethyl-3-oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-9-ium Bromide
SMILES [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopine Methobromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H16NO2.BrH/c1-10(2)6-3-5(11)4-7(10)9-8(6)12-9;/h5-9,11H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t5-,6-,7+,8-,9+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0364
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.