Learn More
Scopine, MedChemExpress
Código de producto. 16498316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498316 100 mg 100 miligramos
16464367 50 mg 50 miligramos
16418498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16498316 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0459
MedChemExpress Scopine is the metabolite of anisodine, which is a α1-adrenergic receptor agonist and used in the treatment of acute circulatory shock.
Scopine is the metabolite of anisodine, which is a α1-adrenergic receptor agonist and used in the treatment of acute circulatory shock.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopine
Forma física Solid
CAS 498-45-3
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H13NO2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinónimo 6,7-Epoxytropine
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (644.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H][C@@]12[C@]3([H])[C@@]([H])(O3)[C@@](C[C@H](O)C2)([H])N1C
Peso molecular (g/mol) 155.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.19
Porcentaje de pureza 98.0%