Learn More
Cloruro de Escopina, TRC
Código de producto. 30423972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30423972 250 mg
30414155 50 mg
30423866 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS199975250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85700-55-6
Fórmula molecular C8 H13 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 191.66
Sinónimo 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol, 9-methyl-, hydrochloride (1:1), (1α,2β,4β,5α,7β)-, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol, 9-methyl-, hydrochloride, (1α,2β,4β,5α,7β)- (9CI), Scopine hydrochloride
Nombre IUPAC (1S,2S,4R,5R)-9-metil-3-oxa-9-azatriciclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol; Cloruro
SMILES Cl.CN1[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopine Hydrochloride
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO2.ClH/c1-9-5-2-4(10)3-6(9)8-7(5)11-8;/h4-8,10H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5-,6+,7-,8+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0713