Learn More
Clorhidrato de escopina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de escopina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Scopine Hydrochloride |
| CAS | 85700-55-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Scopine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H13 N O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol, 9-methyl-, hydrochloride (1:1), (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)-, 3-Oxa-9-azatricyclo[3.3.1.02,4]nonan-7-ol, 9-methyl-, hydrochloride, (1alpha,2beta,4beta,5alpha,7beta)- (9CI), Scopine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO2.ClH/c1-9-5-2-4(10)3-6(9)8-7(5)11-8;/h4-8,10H,2-3H2,1H3;1H/t4-,5-,6+,7-,8+; |
| SMILES | Cl.CN1[C@@H]2C[C@@H](O)C[C@H]1[C@@H]3O[C@H]23 |
| Peso molecular (g/mol) | 191.66 |
| Mostrar más |