Learn More
Scopine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16474367
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474367 50 mg 50 miligramos
16428498 10 mg 10 miligramos
16408326 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474367 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0459A
MedChemExpress Scopine hydrochloride (6,7-Epoxytropine hydrochloride) is the metabolite of anisodine, which is a α1-adrenergic receptor agonist and used in the treatment of acute circulatory shock.
Scopine hydrochloride (6,7-Epoxytropine hydrochloride) is the metabolite of anisodine, which is a α1-adrenergic receptor agonist and used in the treatment of acute circulatory shock.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Scopine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 85700-55-6
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H14ClNO2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo 6,7-Epoxytropine hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (521.76 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (130.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3O[C@@H]3[C@H](N2C)C1.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 191.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.66
Porcentaje de pureza 98.0%