Learn More
SCNM1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16834694 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16834694 20 μL 20 microlitros
16824694 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16834694 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 154901AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
SCNM1 is a zinc finger protein and putative splicing factor. In mice, Scnm1 modifies phenotypic expression of Scn8a mutations.
Especificaciones
Antígeno SCNM1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.22 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica SCNM1
N.º de referencia del gen Q8K136, Q9BWG6
Alias de gen SCNM1, sodium channel modifier 1
Símbolos de los genes SCNM1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SCNM1 Fusion Protein Ag7854
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 310662, 69269, 79005
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG