Learn More
Escleroglucano (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Scleroglucan |
| CAS | 39464-87-4 |
| Fórmula molecular | C24H40O21 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Actigum C 56DF, Actigum CS 11, Actigum CS 6, Actigum CS 6DF, Actigum CS II-L, Amigel, Amigum, Betasizofiran, Biovis, CS 11, Clearogel CS 11, Clearogel CS 11D, PM-II, Polytetran, Polytran FS, Scleroglucan gum, Sclerogum, Sclerosan, Sclerotan, Sclerotium gum, Sclerotium rolfsii gum |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H44O20P2/c25-1-5-9(28)13(32)14(33)21(38-5)37-4-8-12(31)18(42-23-16(35)20(44-46)11(30)6(2-26)39-23)15(34)22(40-8)43-19-10(29)7(3-27)41-24(45)17(19)36/h5-36H,1-4,45-46H2 |
| SMILES | C(C1C(C(C(C(O1)OCC2C(C(C(C(O2)OC3C(C(OC(C3O)P)CO)O)O)OC4C(C(C(C(O4)CO)O)OP)O)O)O)O)O)O |
| Nombre IUPAC | 2-[[6-[3,5-dihidroxi-2-(hidroximetil)-6-fosfaniloxan-4-il]oxi-4-[3,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-4-fosfaniloxioxan-2-il]oxi-3,5-dihidroxioxan-2-il]metoxi]-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 664.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 714.1901 |