Learn More
Sclareol Glicol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sclareol Glycol |
| CAS | 55881-96-4 |
| Fórmula molecular | C16H30O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Decahydro-2-hydroxy-2,5,5,8a-tetramethyl-1-naphthaleneethanol; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H30O2/c1-14(2)8-5-9-15(3)12(14)6-10-16(4,18)13(15)7-11-17/h12-13,17-18H,5-11H2,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)CCCC2(C)C(CCO)C(C)(O)CCC12 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-hidroxietil)-2,5,5,8a-tetrametil-3,4,4a,6,7,8-hexahidro-1H-naftalen-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 254.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.2246 |